Learn More
Chloracetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11690212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11690212 250 mL 250 Milliliter
11491960 25 mL 25 Milliliter
11600222 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11690212 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15846.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.937 g/mol
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloracetylchlorid ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Alachlor und Butachlor. Wird zur Herstellung von Phenacylchlorid durch Friedel-Crafts-Acylierung von Benzol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Wasser. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-04-9
Summenformel C2H2Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.937
MDL-Nummer MFCD00000725
InChI-Schlüssel VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC-Name 2-Chloroacetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetyl chloride
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.417
Siedepunkt 105°C to 106°C
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2COCl
Brechungsindex 1.453
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1752
Beilstein 605439
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,2067
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 112.94
Reinheit (%) 98%