Learn More
Chloracetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425213
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425213 100 g 100 Gramm
15403067 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12825.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 107-14-2 | C2H2ClN | 75.495 g/mol
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroacetonitril wird bei der elektrochemischen Synthese von Cyanessigsäure mit Kohlendioxid verwendet. Es ist an der phasentransferkatalysierten Darzens-Kondensationsreaktion mit Cyclohexanon beteiligt. Es wird auch als Eluentenadditiv in der Thermospray.Flüssigkeitschromatographie/Massenspektrometrie verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von polysubstituiertem Pyrido[1,2 -a]benzimidazol verwendet, indem es mit anderen Reaktionsmitteln wie Malonitril, aromatischem Aldehyd und Pyridin reagiert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-14-2
Summenformel C2H2ClN
Molekulargewicht (g/mol) 75.495
MDL-Nummer MFCD00001885
InChI-Schlüssel RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
PubChem CID 7856
ChEBI CHEBI:82416
IUPAC-Name 2-Chloracetonitril
SMILES C(C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetonitrile
Dichte 1.195
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.423
Menge 100 g
Beilstein 506028
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 75.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.