Learn More
Chloraceton, 95 %, stab. mit 0.1 % epoxidiertem Sojaöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471890 250 g 250 Gramm
11490980 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11922.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroaceton wurde bei der Synthese von zweikettigen nichtionischen Tensiden mit einer Säurezersetzungsfunktion über säurekatalysierte Kondensation mit Fettalkoholen (Octyl, Decyl und Dodecyl) verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Meso-Tetramethyltetrakis-(4-Phenoxyaceton)calix[4]pyrrol verwendet. Es kann auch zur Herstellung von Farbstoff-Kopplern für die Farbfotografie und für die Feist-Benary-Synthese von Furanen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (124 g/l), Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht zusammen mit starken Basen oder Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-95-5
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
MDL-Nummer MFCD00000936
InChI-Schlüssel BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetone
Namenshinweis Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Schmelzpunkt °C to 45°C
Dichte 1.161
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Prozentgehaltsbereich 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil
Strukturformel CH2COCH3
Brechungsindex 1.434
Menge 250 g
UN-Nummer UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonym 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (124g/L),ether and chloroform.
IUPAC-Name 3-Chlorpropylacetat
PubChem CID 12334
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit