Learn More
Chloressigsäureanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10538702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Verpackung Dimensione della confezione
10538702 100 g Glasflasche 100 Gramm
10279450 25 g Glasflasche 25 Gramm
10474115 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10538702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404421000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-88-8
Summenformel C4H4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.97
MDL-Nummer MFCD00000929
InChI-Schlüssel PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC-Name (2-Chloracetyl)-2-chloracetat
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifica
Chemischer Name oder Material chloroacetic anhydride
Schmelzpunkt 51°C to 59°C
Farbe Braun
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (ClCH2CO)2O
Menge 100 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Formelmasse 170.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, Stückchen oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.