Learn More
Chloressigsäureanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10279450 25 g Glasflasche 25 Gramm
10538702 100 g Glasflasche 100 Gramm
10474115 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404420250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-88-8
Summenformel C4H4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.97
MDL-Nummer MFCD00000929
InChI-Schlüssel PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC-Name (2-Chloracetyl)-2-chloracetat
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chloroacetic anhydride
Schmelzpunkt 51°C to 59°C
Farbe Braun
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (ClCH2CO)2O
Menge 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Formelmasse 170.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, Stückchen oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt