Learn More
Chloressigsäure, TRC
Artikelnummer. 30133774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133774 10 g 10 Gramm
30041001 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36336510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-11-8
Summenformel C2 H3 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 94.5
Synonym Acetic acid, chloro- (8CI,9CI), 2-Chloroacetic acid, Chloracetic acid, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, MCA, MCAA, MKhUK, Monochloroacetic acid, Monochloroethanoic acid, NSC 142, NSC 42970, α-Chloroacetic acid
IUPAC-Name 2-Chloressigsäure
SMILES OC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formelmasse 93.9822
Reinheit (%) >95%