Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroacetic acid sodium salt |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 199.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH2ClCOONa |
| Menge | 2.5 kg |
| Merck Index | 15, 2112 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Chloroacetic acid sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO– Nur für Forschungszwecke