Learn More
Chloressigsäure-Natriumsalz, 98%
Artikelnummer. 10085680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10085680 500 g Glasflasche 500 Gramm
10110862 5 g Glasflasche 5 Gramm
10473925 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10085680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.10 CHF
    49.60 CHF / 500 Gramm
    Sparen 1.50 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3926-62-3 | C₂H₂ClNaO₂ | 116,48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3926-62-3
Summenformel C2H2ClNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 116.48
MDL-Nummer MFCD00002684
InChI-Schlüssel FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC-Name Natrium;-2-chloracetat
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid sodium salt
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 199.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2ClCOONa
Menge 500 g
Merck Index 15, 2112
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 440g/L (20°C).. Other solubilities: slightly soluble in methanol., insoluble in acetone, benzene, ether, ccl4.
Formelmasse 116.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO– Nur für Forschungszwecke