Learn More
Chloressigsäure, 99+%, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 12655147 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12655147 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12645147 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
12618605 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12655147 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45 CHF
    70.30 CHF / 500 Gramm
    Sparen 2.15 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 79-11-8 | C₂H₃ClO₂ | 94,5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-11-8
Summenformel C2H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.5
InChI-Schlüssel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-Name 2-Chloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Schmelzpunkt 61.0°C to 63.0°C
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Flammpunkt 126°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClCH2CO2H
Menge 500 g
Merck Index 15,2112
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viskosität 1.29 Pas (100°C)
Formelmasse 94.5
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.01% max
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke