Learn More
Chloro(triphenylphosphin)gold(I), TRC
Artikelnummer. 30356146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356146 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381300100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Summenformel C18H15AuClP
Menge 100 mg
Synonym Chloro(triphenylphosphine)gold, (Triphenylphosphine)gold Chloride, (Triphenylphosphine)gold Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(1+) Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(I) Chloride, AuPPh3Cl, NSC 306388, SKF 40738, Triphenylphosphine Gold Chloride Complex ((C6H5)3P.AuCl), Triphenylphosphineaurous Chloride, Triphenylphosphinechlorogold
InChI-Formel InChI=1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
SMILES [Cl-].[Au+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Gold(1+);Triphenylphosphan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 494.71
Formelmasse 494.0265