Learn More
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10793171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793171 5 g Glasflasche 5 Gramm
10235990 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 705-29-3
Summenformel C8H6ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 194.581
MDL-Nummer MFCD00000908
InChI-Schlüssel XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4CF3
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 194.58
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid