Learn More
Chlor/Nitrobenzol-Gemisch 570 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319997 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319997 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000570ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene
CAS 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL