Learn More
Chlorchlorthalidon, TRC
Artikelnummer. 30135436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135436 25 mg 25 Milligramm
30008908 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42752025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16289-13-7
Summenformel C14 H9 Cl2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 294.13
Synonym 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
IUPAC-Name 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-Hydroxy-2H-isoindol-1-eins
SMILES OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chloro-Chlorthalidone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Formelmasse 293.001
Reinheit (%) >95%