Learn More
Chlor Bis-(4-fluorphenyl)Methan, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10775621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10775621 10 g Glasflasche 10 Gramm
10163280 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 134960100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 27064-94-4
Summenformel C13H9ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 238.66
MDL-Nummer MFCD00044329
InChI-Schlüssel FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC-Name 1-[Chlor-(4-fluorphenyl)methyl]-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 88°C (0.1 Mbar)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5560 to 1.558
Menge 10 g
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formelmasse 238.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.