Learn More
Chlor-(1,5-hexadien)-rhodium(I)-Dimer, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431723 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431723 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10046172 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431723 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377922500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 32965-49-4
Summenformel C12H20Cl2Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 441.02
MDL-Nummer MFCD00064595
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chloro(1, 5-hexadiene)rhodium(I) dimer
Schmelzpunkt 118.0°C to 120.0°C
Farbe Goldfarben
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 441.02
Physikalische Form Kristallpulver
RUO– Nur für Forschungszwecke