Learn More
Bis-(1,5-Cyclooctadien)-Dirhodium(I)-Dichlorid, min. 40.8 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86950
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
12092-47-6
C16H24Cl2Rh2
493.08
MFCD00012415
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
6436379
bis(λ¹-rhodium(1+)) bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
12092-47-6
C16H24Cl2Rh2
493.08
MFCD00012415
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
6436379
bis(λ¹-rhodium(1+)) bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Namenshinweis min. 40.8% Rh
Schmelzpunkt 256.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.34g/L
Formelmasse 493.08
Reinheit (%) ≥40.8% (RH)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver