Learn More
Chlormequatchlorid, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlormequat chloride |
| CAS | 999-81-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlormequat chloride |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C5 H13 Cl N . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar, Chlormequat-chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl |
| IUPAC-Name | 2-Chlorethyl(trimethyl)Azanium; Chlorid |
| Mehr anzeigen |