Learn More
Lovibond™ pH-Testkit AF 116B für Chlor
Beschreibung
Der Comparator 2000+ ist ein vielseitiges kolorimetrisches System für die Wasseranalyse. Komfortable Handhabung, keine Kompromisse bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Verwendbar in verschiedenen Anwendungen
Der Comparator 2000+ ist vielseitig: Er wird sowohl in Schwimmbädern als auch in Forschungszentren, Universitäten oder der allgemeinen Trinkwasseraufbereitung eingesetzt.
Tageslichtlampe
Damit Sie auch unter ungünstigen Sichtbedingungen immer sicher und stabil messen können, empfehlen wir die Verwendung der (optionalen) strom- oder batteriebetriebenen Tageslichtlampe. Dann sind die Lichtverhältnisse immer gleich. Egal, wo Sie messen.
Verschiedene Analysen möglich
Für den Comparator 2000+ sind mehr als 400 Farbscheiben und zahlreiche Reagenzien erhältlich. Ihre Kombination gibt es garantiert. Und wenn Sie sie einmal ändern müssen, geht dies, ohne den Komparator zu öffnen.
Integriertes Prisma
Mit dem integrierten Prisma werden die Glasstandards der Farbscheibe und der gefärbten Probe optisch sichtbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chlor und pH |
| Bereich | Chlor 0,2 bis 4,0 mg/l pH 6,8 bis 8,4 |
| Typ | Testkit |
Sicherheit und Handhabung
- AF116 PH AND CHLORINE KIT
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromide, butan-2-ol, potassiumiodide