Learn More
Chemetrics™ Chlordioxid-CHEMets™ Nachfüllpack
Artikelnummer. 11761883
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
30
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
11761883 30 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11761883 Lieferant Chemetrics™ Lieferanten-Nr. R2705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00 CHF
    28.25 CHF / 30 Stück
    Sparen 1.75 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Erzielen Sie eine optimale Oxidation mit Chlordioxid. Chemetrics™ Chlor-Dioxid – CHEMets™ Die Nachfüllung wird als oxidierendes Mikrobiozid in der industriellen Wasserkühlung verwendet. Es wird als Bleichmittel in der Zellstoff- und Papierindustrie verwendet.
  • Oxidierendes Mikrobiozid
  • Wird als Bleichmittel in der Zellstoffindustrie verwendet
  • Desinfektionsmittel in der kommunalen Wasserbehandlung
Spezifikation
Anzahl Tests 30
Testmethode DPD