Learn More
Gemisch aus chlorierten Kohlenwasserstoffen 1011 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323192 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323192 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09001011DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane
CAS 95-94-3, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 91-58-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 2000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 2000 μg/mL∣Pentachloroethane 2000 μg/mL