Learn More
Chloridstandard-Lösung
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Beschreibung
WTW bietet eine Vielzahl angepasster und geeigneter Produkte für Kalibrierung, Wartung und Prüfung für alle Messsysteme an. Sichere und vergleichbare Messergebnisse basieren auf der Rückführbarkeit auf bewährte Standards sowie auf dem fehlerfreien Zustand der Messsysteme. WTW verfügt über die passende Kalibrier- und Prüfausrüstung sowie spezielle Reinigungsprodukte für alle Parameter und Messsysteme. Pufferlösungen für pH-Messungen, aber auch Leitfähigkeitsstandards sind die Hauptprodukte. Masterlösungen für ISE-Messungen und Spezialprodukte für Online-Systeme runden unser Sortiment ab.
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 10 g/l |
Lösung enthält | Chlorid |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Menge | 1000 ml |
Löslichkeit | In Wasser mischbar |