Learn More
Chlorid-Standardlösung 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10558040 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10558040 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/4546/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
CAS 7447-40-7
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 100 mL
ChEBI CHEBI:32588