Learn More
Lovibond™ Chlorid Kombipackung T1 / T2 Tabletten
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Tablettenreagenz-Testset
Chlorid Kombipackung T1 / T2 Tabletten 100 Tests, misst 0,5 bis 25,0 mg/l.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 Tests |
| Bereich | Chlorid 0,5 bis 25,0 mg/l |
| Typ | Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogensulphate, potassium monopersulphate triple salt, silver nitrate