Learn More
Palintest™ Chlorid- (Chloridol)-Testkit
Click to view available options
Menge:
50 pro Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Testkit zur Messung von Chlorid (Chloridol)
- Bereich von 0 bis 50,000 (NaCl) mg/l
- X50 Testchloride 0–50 ppm
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50 pro Packung |
| Bereich | 0 bis 50.000 mg/l |
| Ausreichend für | 50 Tests |
| Typ | Chlorid- (Chloridol)-Testkit |