Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloridazon-desphenyl |
| CAS | 6339-19-1 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Synonym | 4-amino-5-chloro-1H-pyridazin-6-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.55 g/mol |
| Menge | 10 mg |
| Güte | Herbizide |