Learn More
Chlorhexidin-freie Base, >85 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400432 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11400432 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219135805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 CHF
    408.56 CHF / 5 Gramm
    Sparen 20.44 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molekularbiologie, Zellbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 55-56-1
Summenformel C22H30Cl2N10
Molekulargewicht (g/mol) 505.452
MDL-Nummer MFCD00009673
InChI-Schlüssel GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chlorhexidin, Tubulizid, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
IUPAC-Name (1 E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methylidene]aminomethylidene]methylidene]aminoHexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methylidene]guanidin
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidin-freie Base
Namenshinweis Freie Base
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Fest
Prozentgehaltsbereich > 85 %
Formelmasse 505.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine, free base
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine