Learn More
Chlorhexidindihydrochlorid-Verunreinigung B, TRC
Artikelnummer. 30007811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007811 25 mg 25 Milligramm
30010544 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37768025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308292-89-8
Summenformel C16 H26 Cl N9 O
Molekulargewicht (g/mol) 395.89
Synonym 2,4,11,13-Tetraazatetradecanamide, 14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-, Chlorhexidine urea, 1-[[6-[[[(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
IUPAC-Name [N-[6-[[N-[N-(4-Chlorophenyl)Carbamimidoyl]Carbamimidoyl]Amino]Hexyl]Carbamimidoyl]Harnstoff
SMILES NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine urea
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H26ClN9O/c17-11-5-7-12(8-6-11)24-15(20)25-13(18)22-9-3-1-2-4-10-23-14(19)26-16(21)27/h5-8H,1-4,9-10H2,(H5,18,20,22,24,25)(H5,19,21,23,26,27)
Formelmasse 395.1949
Reinheit (%) >95%