Learn More
Chlorhexidin-Diacetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468242 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11468242
Marke: MP Biomedicals 0219136180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien, einige Pilze und einige Viren. Chlorhexidin-Diacetat, MP Biomedicals, ist ein kationisches antimikrobielles Mittel mit breitem Spektrum, das als antiseptisches und Desinfektionsmittel verwendet wird. Es wirkt sowohl gegen grampositive als auch
Chlorhexidin ist ein kationisches antimikrobielles Mittel mit breitem Spektrum, das zur Bis(biguanid)-Familie gehört. Sein Wirkmechanismus beinhaltet die Destabilisierung der äußeren Bakterienmembran. Es wird hauptsächlich als topisches Antiseptikum/Desinfektionsmittel in der Wundheilung, an Katheterisierungsstellen, in verschiedenen zahnmedizinischen Anwendungen und in chirurgischen Peelings eingesetzt.
  • Es ist ein Mittel zur Verhinderung von Gingivitis und wurde zur Untersuchung der Auswirkungen von Antibiotika auf Zahnplaque verwendet
  • Kommerzielle ophthalmische Produkte haben dieses Mittel verwendet, um Thimerosal als Konservierungsmittel zu ersetzen; es kann jedoch Hautreizungen verursachen
  • Es wurde verwendet, um die Inaktivierung von HIV und die Immobilisierung von Spermien zu untersuchen
  • Es wurde verwendet, um die Effektivität von Hautantiseptika und Desinfektionsmittel für Medizinprodukte zu untersuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 56-95-1
Schmelzpunkt 151 °C bis 159 °C
Summenformel C26H38Cl2N10O4
MDL-Nummer MFCD00150042
Menge 100 g
Synonym Chlorhexidinacetathydrat 1:2:x, Chlorhexidindiacetatsalz-Monohydrat, Chlorhexidindiacetat-Monohydrat, 1,1 Invertierte Ausrufungszeichen marka-Hexamethylenbis 5-4-Chlorophenylbiguaniddiacetat-Salz, 4-Chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amin, Essigsäure, Essigsäure, Oxamethan
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (0.15 g/10 ml Wasser mit Wärme), in Ethanol (50 mg/ml, klare, schwach gelbe Lösung), Alkohol, Glycerin, Propylen, Glykol, Polyethylenglykolen.
InChI-Schlüssel WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name Essigsäure;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilin)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilin)methyliden]guanidin;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 625.56
PubChem CID 43834499
Formelmasse 625.56 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kritische Mizellkonzentration (CMC) 0.01 % (w/v, 25 °C) (Lit.)
Physikalische Form Pulver