Learn More
Chlorhexidin-Diacetat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10276410
Marke: Thermo Scientific Acros 214980250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 206986-79-0 | C26H38Cl2N10O4 | 625.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206986-79-0
Summenformel C26H38Cl2N10O4
Molekulargewicht (g/mol) 625.56
MDL-Nummer MFCD00150042
InChI-Schlüssel WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
PubChem CID 43834499
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine diacetate hydrate
Farbe Weiß
Namenshinweis 98%
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 153.0°C to 157.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol, propylene glycol and, polyethylene glycols
Menge 25 g
IUPAC-Name N'-(6-{[Amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid; bis(Essigsäure)
Formelmasse 625.55
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 3.5% max. (105°C)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine diacetate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.