Learn More
Chlorfenapyr 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317573 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317573 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010503ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorfenapyr
CAS 122453-73-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorfenapyr
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
SMILES CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Brom-2-(4-Chlorphenyl)-1-(Ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-carbonitril
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 407.61
Menge 1 mL
Formelmasse 405.9695 g/mol