Learn More
Chlorendinsäureanhydrid, 96 %, kann bis zu 3 % Chlorendinsäure enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391867 1000 g 1 Kilogramm
11371867 50 g 50 Gramm
11381867 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07349.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 370.812 g/mol
Chlorendic anhydride is used in the synthesis of polymers, used in production of fiberglass-reinforced resins for chemical industry equipment. It can be used to make alkyd resins for use in special inks and paints. It is used as a hardening agent in epoxy resins used in manufacture of printed circuit boards
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloranhydrid wird bei der Synthese von Polymeren verwendet, die bei der Herstellung von glasfaserverstärkten Harzen für Geräte der chemischen Industrie verwendet werden. Kann zur Herstellung von Alkydharzen für die Verwendung in speziellen Tinten und Farben verwendet werden. Wird als Aushärtungsmittel in Epoxidharzen verwendet, die bei der Herstellung von Leiterplatten verwendet werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-27-5
Summenformel C9H2Cl6O3
Molekulargewicht (g/mol) 370.812
MDL-Nummer MFCD00080438
InChI-Schlüssel FLBJFXNAEMSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorendic anhydride, het anhydride, chloran 542, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, chlorendic anhydride van, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, hexachloroendomethylene tetrahydrophthalic anhydride, hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-hexachloro
PubChem CID 8265
SMILES C12C(C(=O)OC1=O)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorendic anhydride
Schmelzpunkt 235°C to 239°C
Dichte 1.73
Menge 1000 g
Hinweise zum Prozentgehalt kann bis zu 3 % Chlorendinsäure enthalten
Beilstein 92693
Merck Index 14,2086
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 370.83
Reinheit (%) 96%