Learn More
Chloranilinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448733
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10493.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87-88-7 | C6H2Cl2O4 | 208.978 g/mol
Chloranilic acid is used in spectrophotometry. It reacts with metal ions to form stable complexes. It is also used as a reactant in the preparation of dimethylbipyridyl complexes and (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene. Further, it is used in charge-transfer reactions with metoprolol tartrate. It is also employed in the synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity. In addition to this, it has potential antibacterial activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloranilsäure wird in der Spektrophotometrie verwendet. Es reagiert mit Metallionen, um stabile Komplexe zu bilden. Es wird auch als Reaktant zur Herstellung von Dimethylbipyridyll-Komplexen und (Nonylbenzimidazolylmethyl)Benzol verwendet. Darüber hinaus wird es für Ladungstransferreaktionen mit Metoprolol-Tartrat verwendet. Es wird auch in der Synthese von Osmium-Metalla-Rechtecken mit krebsbekämpfender Aktivität eingesetzt. Darüber hinaus verfügt es über potenzielle antibakterielle Aktivitäten gegen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Methanol. Nicht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-88-7
Summenformel C6H2Cl2O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.978
MDL-Nummer MFCD00001596
InChI-Schlüssel IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
PubChem CID 66604
IUPAC-Name 2,5-Dichlor-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloranilic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1875040
Merck Index 14,2079
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and methanol. Insoluble in organic solvents.
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloranilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloranilic acid