Learn More
CLEC3B/Tetranectin Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18048107 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048107 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18048107 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298345R
 Article restreint
Verfügbar ab: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CLEC3B/Tetranectin Polyclonal specifically detects CLEC3B/Tetranectin in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CLEC3B/Tetranectin
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène C-type lectin domain family 3 member B, C-type lectin domain family 3, member B, DKFZp686H17246, Plasminogen kringle 4-binding protein, tetranectin (plasminogen binding protein), TNAtetranectin (plasminogen-binding protein), TNtetranectin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CLEC3B/Tetranectin (P43025; Met1-Val202).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7123
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.