Learn More
Chloramphenicol-Succinat-Natrium (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30136137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3250655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 982-57-0
Summenformel C15 H15 Cl2 N2 O8 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 445.18
Synonym Butanedioic acid 1-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester sodium salt (1:1), Butanedioic acid mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Butanedioic acid [R-(R*,R*)]-mono[2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Succinic acid α-monoester with D-threo-(-)-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide monosodium salt, Betamicetin, Chloramphenicol monosuccinate sodium salt, Chloramphenicol sodium hemisuccinate, Chloramphenicol sodium monosuccinate, Chloramphenicol sodium succinate, Chloramphenicol succinate sodium, Chloramphenicol succinate sodium salt, Chlorocid S, Chloromycetin sodium succinate, Cidocetine, Clorofenicina, Cloromoin, D-Chloramphenicol sodium succinate, Levomycetin sodium succinate, Levomycetin-Nalcein, Mychel-S, Nalecin, Nevimycin, Protophenicol, Sodium chloramphenical monosuccinate, Sodium chloramphenicol 3-succinate, Sodium chloramphenicol succinate, Solnicol
IUPAC-Name Natrium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
SMILES [Na+].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol Sodium Succinate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16Cl2N2O8.Na/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1
Formelmasse 444.0103