Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol-Natriumsuccinat, 98-102 %
Artikelnummer. 15529483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15529483 5 g 5 Gramm
15539483 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15529483 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 459530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80 CHF
    48.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 5.15 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 982-57-0
Summenformel C15H15Cl2N2NaO8
Molekulargewicht (g/mol) 445.18
InChI-Schlüssel RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Synonym succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
IUPAC-Name Natrium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol sodium succinate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% on dried substance
Menge 5 g
Formelmasse 445.18
Reinheit (%) 98 to 102%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol sodium succinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.