missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloramphenicol Acetyltransferase Antibody (CAT-1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50129AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chloramphenicol Acetyltransferase Monoclonal specifically detects Chloramphenicol Acetyltransferase in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Chloramphenicol Acetyltransferase | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| CAT-1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CAT, CAT II, CATB, CatD, Chloramphenicol acetyltransferase 2, Chloramphenicol acetyltransferase II, cmlA | |
| Full length Chloramphenicol Acetyltransferase | |
| 0.1 mL | |
| Non-species specific | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur