Learn More
Melford Chloramphenicol
Artikelnummer. 30018189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018189 25 g 25 Gramm
30018188 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018189 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C6100025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chloramphenicol ist ein Antibiotikum, das zur Klasse der als Phenicole bekannten Antibiotika gehört. Chloramphenicol ist gegen ein breites Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien wirksam.
Im Bereich der Mikrobiologie und Zellkultur wird Chloramphenicol häufig als Selektionsmittel eingesetzt. Es hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch gezielte Blockierung der 50S-ribosomalen Untereinheit und verhindert so das Wachstum der Bakterien.
Forscher fügen Wachstumsmedien oder -lösungen Chloramphenicol hinzu, um selektiv das Wachstum von Zellen oder Organismen zu ermöglichen, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie ein Resistenzgen gegen Chloramphenicol tragen. Dieses Gen ermöglicht es den Zellen, in Gegenwart des Antibiotikums zu überleben und sich zu vermehren, während nicht transformierte Zellen gehemmt werden.
Chloramphenicol findet auch Anwendung in der molekularbiologischen und gentechnischen Forschung. Es kann zur Erhaltung und Vermehrung von Plasmiden oder anderen Vektoren verwendet werden, die das Chloramphenicol-Resistenzgen enthalten.
Darüber hinaus wird es in Studien zur Genexpression und Proteinsynthese eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Menge 25 g
Summenformel C11H12Cl2N2O5