Learn More
Chloramphenicol 3-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30365419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365419 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC32510550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10318-16-8
Summenformel C13H14Cl2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 365.17
Synonym 3-Acetoxychloramphenicol, 3-Acetylchloramphenicol, 3-O-Monoacetylchloramphenicol, [R-(R*,R*)]-N-[1-[(acetyloxy)methyl]-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloroacetamide, D-threo-(-)-2,2-Dichloro-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide alpha-Acetate
IUPAC-Name [(2R,3R)-2-[(2,2-Dichloracetyl)Amino]-3-Hydroxy-3-(4-Nitrophenyl)Propyl] Acetat
SMILES CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol 3-Acetate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Formelmasse 364.0229