Learn More
Chloramin-T-Trihydrat, TRC
Artikelnummer. 30132552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132552 100 g 100 Gramm
17952925 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132552 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC315160100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7080-50-4
Summenformel 3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 736.98
Synonym Tosylchloramide sodium, Sodium N-chloro-4-methylbenzene-sulfonimidate trihydrate, Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, hydrate (1:1:3), Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium, (N-chloro-p-toluenesulfonamido)-, trihydrate (8CI), Chloramine-T trihydrate, Tosylchloramide sodium trihydrate
IUPAC-Name Natrium; Chlor(p-tolylsulfonyl)azanid; Hydrate
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[N-]Cl.Cc3ccc(cc3)S(=O)(=O)[N-]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tosylchloramide Sodium Trihydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;;;/h3*2-5H,1H3;;;;3*1H2/q3*-1;3*+1;;;
Formelmasse 734.9668