Learn More
Chloramin-T-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11489912
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid;natrium;trihydrat
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
122197679
N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid;natrium;trihydrat
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloramin-T-Trihydrat wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung chemischer Substanzen wie Pharmazeutika verwendet. Es verbindet sich mit Iodogen oder Lactoperoxidase und wird häufig zur Markierung von Peptiden und Proteinen mit Radiojodisotopen verwendet. Aus Chloramin-T freigesetztes Hypochlorit wirkt als wirkungsvolles Oxidationsmittel für Iodid zur Bildung von Iodmonochlorid (ICl).
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethylalkohol. Unlöslich in Benzol und Ethern.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloramine-T Trihydrate
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
UN-Nummer UN3263
Beilstein 3924168
Flammpunkt 192°C (377°F)
Merck Index 14,2075
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Formelmasse 281.69 (227.67 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive