Learn More
Chloramine-T trihydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11479912
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11479912 1000 g 1000g
11489912 250 g 250g
11499912 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11479912 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12044.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7080-50-4 | C7H13ClNNaO5S | 281.68 g/mol
Chloramine-T trihydrate is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals. It combines with iodogen or lactoperoxidase and is commonly used for labeling peptides and proteins with radioiodine isotopes. Hypochlorite released from chloramine-T acts as an effective oxidizing agent for iodide to form iodine monochloride (ICl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trihydrate de chloramine-T est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques comme les produits pharmaceutiques. Il s’associe à l’iodogène ou à la lactoperoxydase et est couramment utilisé pour l’étiquetage des peptides et des protéines avec les isotopes de d’iode radioactif. L’hypochlorite libéré par la chloramine-T sert d’agent oxydant efficace de l’iodure pour former du monochlorure d’iode (ICl).
Solubilité
Il est soluble dans l’eau et l’alcool éthylique. Mais insoluble dans le benzène et les éthers.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7080-50-4
Formule moléculaire C7H13ClNNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 281.68
Numéro MDL MFCD00149066
Clé InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzenesulfonamide, n-chloro-4-methyl-, sodium salt, trihydrate
CID PubChem 122197679
Nom IUPAC sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloramine-T trihydrate
Point de fusion 167°C to 170°C
pH 8 to 10
Quantité 1000 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Numéro UN UN3263
Beilstein 3924168
Point d’éclair 192°C (377°F)
Merck Index 14,2075
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethyl alcohol. Insoluble in benzene and ethers.
Poids de la formule 281.69 (227.67 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Chlorine-like
Sensibilité Moisture sensitive
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloramine-T trihydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T, trihydrate