Learn More
Chloramin-T, Natriumsalz, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen d. Eur. Arz., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10530721 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10530721 250 g 250 Gramm
10050050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530721 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4320/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7080-50-4
Summenformel C7H13ClNNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 281.68
MDL-Nummer MFCD00149066
InChI-Schlüssel RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Spezifikation
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
pH 8 to 10
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 281.69g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramine-T trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramine-T trihydrate, Chloramine-T