Learn More
Chloramin-T, Natriumsalz, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen d. Eur. Arz., BP, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072916
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
pH 8 to 10
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 281.69g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff