Learn More
Chloramin-T, Natriumsalz, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen d. Eur. Arz., BP, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical C/4320/53
Additional Details : CAS : 127-65-1 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050050
  • 100.00 CHF / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Spezifikation
Spezifikation
7080-50-4
149066
Pulver/Feststoff
Weiß
8 to 10
C7H7ClNNaO2S·3H2O
281.69g/mol
Pulvergefäß aus Kunststoff
170°C
500g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate