Learn More
α-Chloralose 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-83939
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
15879-93-3
C8H11Cl3O6
309.52
MFCD00005542
OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
7057995
1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
15879-93-3
C8H11Cl3O6
309.52
MFCD00005542
OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
7057995
1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Alpha-Chloralose (CAS-Nr. 15879-93-3) ist eine echte Narkosesubstanz bzw. ein immobilisierendes Mittel mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Alpha-Chloralose ist eine Narkosesubstanz und ein immobilisierendes Mittel.
•Es wirkt an autonomen Reflexen.
Anwendungen
• Alpha-Chloralose ist ein Narkosemittel mit sedativ-hypnotischen Eigenschaften.
•Es wurde im Labor zur Betäubung bestimmter Tiere verwendet.
• Es kann zum Immobilisieren bestimmter Tiere im Labor verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Chloralose
Schmelzpunkt 176°C to 182°C
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 97%
Merck Index 15, 2072
Formelmasse 309.52
Reinheit (%) ≥96.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chloralose
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.