Learn More
Chloral Hydrat, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloral hydrate |
Schmelzpunkt | 57.0°C |
Siedepunkt | 97.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Cl3CCH(OH)2 |
Menge | 50 g |
Merck Index | 15, 2071 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine |
Formelmasse | 165.4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloral hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.