Learn More
Chloral hydrate, 98.5%, ACROS Orgaincs™
Marke:  Acros Organics 232470500
Additional Details : CAS : 302-17-0 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 50 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10013000
  • 28.33 CHF / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 35
Chemische Identifikatoren
302-17-0
165.39
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
C2H3Cl3O2
MFCD00044479
2,2,2-Trichloroethan-1,1-Diol
Spezifikation
Chloral hydrate
97.0°C
50 g
98.5%
Cl3CCH(OH)2
15, 2071
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-Trichloroethan-1,1-Diol
165.4
Glasflasche
57.0°C
302-17-0
C2H3Cl3O2
MFCD00044479
Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
165.39
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Chloral hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate