Learn More
Thermo Scientific™ CHKtide
Artikelnummer. 10378323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10378323 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10378323 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV5368
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A peptide substrate based upon CDC25C that is phosphorylated by CHEK1 and other kinases.
Ein Peptidsubstrat auf Basis von CDC25C, das von CHEK1 und anderen Kinasen phosphoryliert wird. Zur Verwendung mit dem Adapta™ Universal-Kinase-Assay (PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aminosäuresequenz KKKVSRSGLYRSPSMPENLNRPR
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung CHKtide peptide substrate in in 50mM HEPES pH 7.5, 0.01% Brij-35, 10mM MgCl2 and 1mM EGTA.
Molekulargewicht 2701,2 Da
Inhalt und Lagerung 2 mM CHKtide-Peptidsubstrat in 50 mM HEPES, pH 7,5, 0,01 % Brij-35, 10 mM MgCl2 und 1 mM EGTA. Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 1 ml
Form Gefroren
Lagerungsbedingungen Store at -20°C.
Substrat Peptid auf Basis von CDC25C
Kennzeichnung RUO - research use only
Substrate Properties Peptid-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Strukturform KKKVSRSGLYRSPSMPENLNRPR
Versandbedingung Trockeneis