Learn More
Chitin, praktische Qualität MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463270 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463270 1 kg
11443270 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463270 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210133491
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1398-61-4
Summenformel (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Synonym chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chitin
Farbe Weiß bis braun
Menge 1 kg
Formelmasse 770.8
Güte Praktische
Physikalische Form Pulver