Learn More
Slice™ Meißelklingen
Artikelnummer. 16423629
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Meißelklinge
Schmale, doppelseitige Meißelklingen
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16423629 Meißelklinge 4 Stück
16433629 Schmale, doppelseitige Meißelklingen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16423629 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55 CHF
    29.46 CHF / 4 Stück
    Sparen 3.09 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Meißelklinge mit finger-friendly™ Schneide. Meißelt Materialien effektiv, ist bei Berührung aber sicherer als herkömmliche Klingen
  • Sicherer als herkömmliche Klingen
  • Finger-friendly™ Kantenabschürfungen effektiv
  • Hält bis zu 11,2-mal länger als Stahlmeißel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Öl- und schmiermittelfrei
  • Für die Entsorgung ist keine Sicherheitsbox erforderlich
  • 100 % recycelbar
  • Die Klinge ist bis 1600 °C °sicher.
  • Kompatibel mit Slice Craft Griffen und Skalpell
  • Kompatible Griffe: 10548, 10589, 10568
  • 4 Klingen pro Packung
Spezifikation
Produkttyp Meißelklinge
Länge (angloamerikanisch) 1,29 in.
Länge (metrisch) 32,8 mm
Material Zirkonoxid
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 4 Klingen mit einer Schneide pro Packung
Anzahl pro Packung 4/Packung
Gewicht (angloamerikanisch) 0,04 oz.
Gewicht (metrisch) 1 g
Breite (angloamerikanisch) 0,32 in.
Breite (metrisch) 8,2 mm